Documentos Principais
Z765376
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size L
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue nitrile
tamanho
L
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
embalagem
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
fabricante/nome comercial
Microflex UF-524-L
C × espessura
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
Descrição geral
The unique soft formulation of Ultraform® fits your hand effortlessly as if it is a second skin. In field tests users wearing Ultraform actually experienced an increase in fine motor task performance compared to a bare hand.
You have to feel how this feels for yourself.
Informações legais
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Ultraform is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)