Z760323
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 110 V AC
Sinônimo(s):
moisture meters
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ohaus® MB25 US
capacidade de pesagem faixa de medição
110 g
Parâmetros
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
diâmetro da plataforma
90 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
- easy to clean design
- heating chamber is low maintenance
- compact footprint
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)