Documentos Principais
Z743908
ART® SoftFit L Reload System
tip design ART 200L, size 200 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
esterilidade
sterile
Características
racked
tip design ART 200L
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2769
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
200 μL
Descrição geral
“SoftFit-L”pipette tips ensure that you can pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, consistently and reliably.
Características e benefícios
  • Available in low retention.
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase, and pyrogen, ensuring contamination-free pipetting.
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)