Z743898
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1200L, size 1200 μL, reload insert, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
esterilidade
sterile
Características
Pure 1200L
reload insert
embalagem
pkg of 4X768 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3741-RI
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
1200 μL
volume
1200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)