Documentos Principais
Z743759
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
Pure 200L, size 200 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
Selecione um tamanho
5 X 960 EA
R$ 7.518,00
R$ 7.518,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 X 960 EA
R$ 7.518,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
volume:
200 μL
R$ 7.518,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
esterilidade
sterile
Características
Pure 200L
racked
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3751-05
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
200 μL
volume
200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The ART®SoftFit-L Reload System with low tention tips is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS® pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
Características e benefícios
  • Low retention tips.
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
LTS is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)