Documentos Principais
Z743262
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930410
D.I. × C
14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)