Z743253
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 1.5 m
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Materiais
metal (insulated with connector M16x1)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930222
Parâmetros
50 °C (200 °C)
Comprimento
1.5 m
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)