Documentos Principais
Z743202
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
spring clamps for use with universal basic tray
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.235,00
R$ 1.235,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.235,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 1.235,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Julabo 8970631
Descrição geral
Spring clamps set for use with basic stainless steel tray Z743203 (8970630). Set includes 12 spring clamps 135 mm long and 5 spring clamps 190 mm long. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)