Documentos Principais
Z742981
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B5, capacity 3.5 L (5 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.239,00
R$ 10.239,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.239,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 10.239,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel bath (Insulated)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9011405
faixa de medição de temperatura
20-100 °C
capacidade
3.5 L (5 L)
externo L × C × A
23 cm × 38 cm × 41 cm
abertura L × C × A
15 cm × 15 cm × 15 cm
Descrição geral
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)