Documentos Principais
Z742973
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-BT19, capacity 14 L (19 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
transparent plastic bath
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9011319
faixa de medição de temperatura
20-100 °C
capacidade
14 L (19 L)
externo L × C × A
38 cm × 58 cm × 38 cm
abertura L × C × A
30 cm × 35 cm × 15 cm
Descrição geral
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)