Documentos Principais
Z742966
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B39, stainless steel bath (Insulated), capacity 35 - 41 L
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 28.728,00
R$ 28.728,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 28.728,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 28.728,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel bath (Insulated)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9903439
capacidade
35 - 41 L
Descrição geral
Stainless steel B39 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)