Documentos Principais
Z742798
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 600-2, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.806,00
R$ 1.806,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.806,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 1.806,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern EMB 600-2
capacidade de pesagem faixa de medição
600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Categorias relacionadas
Descrição geral
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)