Z742498
Solid block for MyBlock™ Mini dry bath
H 1.25 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSH100-01
Altura
1.25 in.
32 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)