Documentos Principais
Z742419
Q-Tube gas purging set
12 SS, pack of 1 ea
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.862,00
R$ 11.862,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.862,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
R$ 11.862,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Q Labtech 100-QT00PG-012SS
Parâmetros
180 psi max. pressure
Descrição geral
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Q-Tube-Purging-12-SS / 100-QT00PG-012SS can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including HCl, NH3, H2, O2, N2, Ar, D2, CO, CO2, and etc. The set contains all items needed for immediate use.
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)