Documentos Principais
Z742310
Rocking platform for RotoBot Mini
size 6 in. × 10 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.382,00
R$ 1.382,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.382,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
R$ 1.382,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific
tamanho
6 in. × 10 in.
Descrição geral
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Outras notas
For use with the Rotobot Rotating Mixer Z742300/1/2 (Benchmark Scientific number R4045).
Informações legais
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)