Documentos Principais
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Características
1/3 Size
fabricante/nome comercial
Polarware 30322
capacidade
2.5 L
tamanho
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)