Z741823
Extech Temperature, Humidity Datalogger
Kit with PC Interface
About This Item
Características
CE compliant
resolution 0.1 %RH
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Extech Instruments 42275
Parâmetros
-40-185 °F temperature (-40-85 °C)
tamanho
4.9 in. × 3.8 in. × 2 in., 123.8x95.3x51mm
peso
9 oz254
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)