Documentos Principais
Z741341
MAGic Clamp tilted holder
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
Sinônimo(s):
magnetic rack holder, rack holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 492,00
R$ 492,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 492,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
R$ 492,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H1000-MR-TSR
Descrição geral
Benchmark MAGic Clamp tilted holder enables 15mL and 50mL tube racks to be held securely on orbital shakers.
Informações legais
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)