Documentos Principais
Z740928
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 50 mL, tol. 0.050 mL, red
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 654,00
R$ 654,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 654,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 654,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.050 mL
capacidade
50 mL
cor
red
Descrição geral
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)