Documentos Principais
Z740860
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets DIN ISO 4788
capacity 50 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 0.50 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 282,00
R$ 282,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 282,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 282,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Características
subdivision 1.0 mL
embalagem
pkg of 1
tol. measuring range
0.50 mL
capacidade
50 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets DIN ISO 4788 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)