Documentos Principais
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
PE
tamanho da tampa
22
Junta
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
Características
class B meets ASTM E288
embalagem
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)