Documentos Principais
Z740749
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 25 mL, tol. 0.040 mL, stopper size 9, PE
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
PE
tamanho da tampa
9
Junta
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
Características
class A meets ASTM E288
embalagem
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.040 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)