Documentos Principais
Z740619
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 80 mm × 17 mm, autoclavable
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 1.038,00
R$ 1.038,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 1.038,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 1.038,00
Check Cart for Availability
Materiais
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
lid
embalagem
pack of 24 ea
capacidade da placa
~80 mL
Prato: diâm. × A
80 mm × 17 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® Petri dish, glass with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 60 mm , lid
BR455717
BRAND® Petri dish, glass