Documentos Principais
Z740612
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
Selecione um tamanho
8 EA
R$ 2.460,00
R$ 2.460,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
8 EA
R$ 2.460,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 2.460,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 100 mL
embalagem
pkg of 8 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
faixa de medição de volume
200-2000 mL
capacidade
2000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)