Documentos Principais
Z740577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
Selecione um tamanho
48 EA
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
48 EA
R$ 1.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
embalagem
pkg of 48 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
400 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)