Documentos Principais
Z740541
KDS Legato 270P series syringe pump, push/pull, programmable
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 41.258,00
R$ 41.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 41.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
R$ 41.258,00
Check Cart for Availability
Características
CE compliant
accuracy± 0.35%
4 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788272
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
volume
0.0005-140 mL
peso
4.9 kg (10.75 lb)
Descrição geral
Programmable Legato 270P push/pull pump with user defined program configurations of up to 800 steps. Up to 40 programs of 20 steps each can be stored in memory.
Características e benefícios
  • Holds four syringe from 0.5 μL to 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
Informações legais
Legato is a trademark of KD Scientific
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)