Documentos Principais
Z690686
BactiZapper slide dryer attachment for 3 slides
aluminum holder (with a stainless steel clip)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 804,00
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 804,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.13
R$ 804,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum holder (with a stainless steel clip)
fabricante/nome comercial
BactiZapper
Benchmark Scientific B1000-03
Descrição geral
The BactiZapper slide dryer is an aluminum holder that attaches to the BactiZapper infrared sterilizer (Z690651, 230 V or Z690643, 115 V) to dry laboratory slides. The unit connects to the sterilizer with a stainless steel clip and uses heat radiating out of the device to dry laboratory slides.
The slide dryer holds three slides for drying multiple samples per use.
Informações legais
BactiZapper is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)