Documentos Principais
Z690074
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size M, ring diam. 102 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 575,00
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 575,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum
tamanho
M
C × diâmetro
305 mm × 9 mm , arm
diâmetro do anel
102 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)