Z685232
Plas-Labs automatic anaerobic chamber AC input 230 V
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Selecione um tamanho
R$ 216.835,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 216.835,00
Produtos recomendados
descrição
includes glove box, shelving unit and support cart
fabricante/nome comercial
Plas-Labs Simplicity-888
Descrição geral
- Three drying train canisters with quick disconnects
- Programmable catalyst heater unit
- Bright fluorescent light system
- White ambidextrous Hypalon® gloves
- Two 1/4 in. NPT gas connections
- Two ground key cock valves on main chamber
- Electrical outlet strip; UL & CSA approved, hospital grade with four outlets
- CE compliant
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)