Documentos Principais
Z685127
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 632,00
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 632,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass
diâmetro do topo
100 mm
Descrição geral
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)