Z683892
Pipeta Research® plus Eppendorf®, embalagem com 3
Option 2
Sinônimo(s):
Adjustable volume pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Características
autoclavable
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 3 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3123000918
volume
1000 μL
Descrição geral
Uma pipetagem confortável e de alta precisão é o resultado do trabalho em equipe perfeito entre a pipeta e a ponteira. Research plus com PhysioCare Concept® estão disponíveis em embalagens contendo as pipetas Eppendorf Research plus e as ponteiras para pipeta epT.I.P.S.® por um preço especial.
3 pipettes (2–20 μL, 20–200 μL, 100–1,000 μL) + 3 reusable epT.I.P.S.® boxes with 96 pipette tips each.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)