Documentos Principais
Z682497
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 854,00
R$ 854,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 854,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 854,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 32335
Comprimento
45 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)