Documentos Principais
Z682179
Ace stopcock only, with inlet feed, for condenser "C" and "CR" assemblies
hollow, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint ST/NS19/38
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 40628
Descrição geral
The Aldrich stopcock fits the Aldrich condenser "C" and "CR" assemblies.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)