Documentos Principais
Z681040
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 150 mL
Sinônimo(s):
218052901
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass 3.3
round bottle
Características
without cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 21 805 29 01
Parâmetros
max. pressure (Not for use under pressure)
capacidade
150 mL
diâmetro × A
62 mm × 110 mm
conector
GL 45 neck thread
Descrição geral
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)