Documentos Principais
Z680672
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 10,000 mL
Sinônimo(s):
1178427
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.108,00
R$ 4.108,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 4.108,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GLS80)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 1178427
capacidade
10,000 mL
cor
clear glass
Descrição geral
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
  • Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
  • For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)