Z679860
Chemrus® disposable filter funnel
Buchner, filter size 1.5 g , Celite, capacity 40-60 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene body
fabricante/nome comercial
Chemrus CR-1038-40
capacidade
40-60 mL
tamanho do filtro
1.5 g , Celite
Descrição geral
Order vacuum adapters, filter paper, vials and 20-400 to 24-400 vial connectors separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)