Documentos Principais
Z673250
Stuart melting point tubes
Open both ends
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
Materiais
soda-lime glass tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations
fabricante/nome comercial
Stuart SMP1/4
Diâmetro
1.3 mm
tubo C
100 mm
tubo D.E. × D.I. × espessura da parede
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
Descrição geral
Made from soda glass, these tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two. Supplied in robust tube holders.
Informações legais
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)