Documentos Principais
Z655570
Hanna combination ISE electrodes
Nitrate, Polymer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Materiais
polyetherimide body
fabricante/nome comercial
Hanna HI 4113
faixa de medição de ISE
14000-0.1 ppm
faixa de medição de pH
2.5-11
Parâmetros
0-40 °C temp. range
profundidade de imersão do eletrodo × D.E.
120 mm × 12 mm
Descrição geral
These include a sensor and reference electrode in a single electrode body. Hanna combination ion selective electrodes provide selectivity and include superior double junction reference into an electrode body. Combination solid-state electrodes have a built-in solid-state sensor and quick refill reference electrode.
Hanna′s liquid membrane and fluoride combination electrodes have replaceable module construction and the Hanna double junction refence stability.
Aplicação
Determination of free nitrate in natural waters (fresh and sea), and in emulsified food and plant samples.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)