Z649392
PTFE stirrer guides
shaft D 6 mm, joint: ST/NS 19/26
Selecione um tamanho
R$ 2.840,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.840,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante/nome comercial
Cowie 005.201.7
eixo P
6 mm
Descrição geral
Features:
- High level of chemical resistance
- Anti-whip and reduced vibration
- Vacuum (~5mm Hg) and pressure (3-5psi) performance
- No shedding
- Self releasing joint ring
- Fits standard ground-glass joint
- Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)