Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante/nome comercial
Quickfit RA 13/33/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)