Documentos Principais
Z645826
Chemical spill cushions
size medium
Sinônimo(s):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
Selecione um tamanho
20 EA
R$ 2.212,00
R$ 2.212,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EA
R$ 2.212,00
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
R$ 2.212,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
tamanho
medium
descrição
each cushion absorbs 4.5 Litres
fabricante/nome comercial
Clear-spill CCM
disponibilidade
not available in ROW, USA and Canada
C × L
30 cm × 35 cm
Descrição geral
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)