Documentos Principais
Z615668
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
for assembling max 4 test tube racks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.002,00
R$ 2.002,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.002,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
R$ 2.002,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Julabo 8970369
Julabo
Descrição geral
Basic stainless steel tray for assembling a maximum of 4 test tube racks: 8970380, 8970381, 8970382 or 8970383. For use with Julabo shaking water bath models SW22, SW23.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)