Z615633
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 8 Erlenmeyer flasks 500 cc
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Julabo 8970365
Julabo
Categorias relacionadas
Descrição geral
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 8 Erlenmeyer flasks with 500 ml capacity fit on a standard tray.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)