Documentos Principais
Z609684
Bohlender screw caps
GL 45 thread
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 706,00
R$ 706,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 706,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 706,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
conector
GL 45 thread
Descrição geral
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)