Documentos Principais
Z607207
Bohlender round-bottom flasks
capacity 100 mL,
no. of necks: 2
, side joint: ST/NS 14/23
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.319,00
R$ 3.319,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.319,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.319,00
Check Cart for Availability
Materiais
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
two-neck
Junta
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Bohlender A 155-12
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
≤250 °C temperature
capacidade
100 mL
Descrição geral
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)