Documentos Principais
Z569461
Wilmad® coaxial insert, inner tube
O.D. × I.D. 2.97 mm × 1.96 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 161,00
R$ 161,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 161,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Wilmad 518-inner tube only
D.E. × D.I.
2.97 mm × 1.96 mm
Descrição geral
Coaxial insert, inner tube.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)