Documentos Principais
Z568562
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 80 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 383,00
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
descrição
for 10mm SS shaft
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8096-72
L × C
24 mm × 80 mm
Descrição geral
Holes provide greater agitation than solid blades.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)