Documentos Principais
Z568260
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 485,00
R$ 485,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 485,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 485,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1,000 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)