Documentos Principais
Z566098
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 229,00
R$ 229,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 229,00
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.43
R$ 229,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Swagelok 200-1-8
conector
1/2 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Descrição geral
Nuts and ferrules included.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)