Z562580
Aldrich® corrosive gas regulator with electroless nickel-plated body and cross purge assembly
inlet CGA 660
Selecione um tamanho
R$ 15.540,00
Previsão de entrega em15 de setembro de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 15.540,00
Previsão de entrega em15 de setembro de 2025
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel diaphragm (PTFE-lined)
Monel® nozzle
descrição
Captured vent
PTCFE seat and Viton® seals
delivery pressure measuring range
0-80 psig
faixa de medição da pressão de entrada
3000 psig
entrada da CGA
660
NPTM de saída
1/4 in.
Descrição geral
Cross-purge assembly eliminates the escape of toxic and flammable gases when changing cylinders and permits purging system with dry, inert gas to prevent corrosion due to gas hydrolysis.
Specifications:
- Single-stage
- Electroless nickel-plated body
- Stainless steel diaphragm
- 316L Stainless steel cross-purge with color-coded 1/4 turn valves with 1/4 in. NPTM outlets
Request Technical Information Bulletin No. AL-202 for cross-purge techniques.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)